Learn More
2-Méthylquinoléin-8-ol, TRC
Code produit 30481737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481737 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30481737 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM329468500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline)
CAS 826-81-3
Formule moléculaire C10 H9 N O
Quantité 500 mg
Synonyme 8-Hydroxyquinaldine, 8-Hydroxy-2-methylquinoline
Formule InChI InChI=1S/C10H9NO/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7/h2-6,12H,1H3
SMILES Cc1ccc2cccc(O)c2n1
Nom IUPAC 2-méthylquinoline-8-ol
Poids moléculaire (g/mol) 159.18
Poids de la formule 159.0684