Learn More
2-Méthylquinoléin-8-ol, TRC
Code produit 30476232
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30476232 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30476232 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3294682.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline)
CAS 826-81-3
Formule moléculaire C10 H9 N O
Quantité 2.5 g
Synonyme 8-Hydroxyquinaldine, 8-Hydroxy-2-methylquinoline
Formule InChI InChI=1S/C10H9NO/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7/h2-6,12H,1H3
SMILES Cc1ccc2cccc(O)c2n1
Nom IUPAC 2-méthylquinoline-8-ol
Poids moléculaire (g/mol) 159.18
Poids de la formule 159.0684