Learn More
2-acide méthylquinoléine-6-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450679 25 g 25g
15430679 1 g 1g
15440679 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15450679 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63790.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 635-80-3 | C11H9NO2 | 187.198 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 635-80-3
Formule moléculaire C11H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 187.198
Numéro MDL MFCD00014566
Clé InChI IZONZQFTYGVOOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-6-quinolinecarboxylic acid, 6-quinolinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-6-quinolinecarboxylicacid, 2-methylquinoline-6-carboxylicacid, acmc-1b4d8, quinaldine-6-carboxylic acid, 6-carboxy-2-methyl quinoline, ksc352o8f, 2-methyl-quinoline-6-carboxylic acid
CID PubChem 604483
Nom IUPAC Acide 2-méthylquinoline-6-carboxylique
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylquinoline-6-carboxylic acid
Quantité 25 g
Poids de la formule 187.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide