Learn More
2-Méthylquinoxaline 1,4-Dioxyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methylquinoxaline 1,4-Dioxide |
| CAS | 6639-86-7 |
| Formule moléculaire | C9H8N2O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2-Methylquinoxaline N,N'-dioxide, 2-Methylquinoxaline di-N-oxide, NSC 47509, NSC 47510, NSC 48949 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8N2O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cc1c[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-] |
| Nom IUPAC | 2-méthyl-1,4-dioxidoquinoxaline-1,4-diium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176.17 |
| Poids de la formule | 176.0586 |