Learn More
2-Méthylrésorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449413 250 g 250g
11439413 50 g 50g
11429413 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449413 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11821.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 608-25-3 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
2-Methylresorcinol is used in the preparation of aromatic benziporphyrins, tripyrrane analogs and C-5-bromo-2-hydroxyphenylcalix[4]-2-methylresorcinarene. Further, it is employed in oxidative and non-oxidative hair dye formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthylrésorcinol est utilisé dans la préparation de benziporphyrines aromatiques, d’analogues de tripyrrane et de C-5-bromo-2-hydroxyphénylcalix[4]-2-méthylrésorcinarène. De plus, il est utilisé dans les compositions de colorants capillaires oxydatifs et non oxydatifs.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Incompatible with acid chlorides, acid anhydrides and oxidizing agents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 608-25-3
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.139
Numéro MDL MFCD00002271
Clé InChI ZTMADXFOCUXMJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylresorcinol, 2,6-dihydroxytoluene, 1,3-benzenediol, 2-methyl, 2-methylresorcin, resorcinol, 2-methyl, toluene-2,6-diol, 2-methyl-1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxy-2-methylbenzene, 1,3-benzenediol, methyl, 2-methyl resorcinol
CID PubChem 11843
Nom IUPAC 2-méthylbenzène-1,3-diol
SMILES CC1=C(C=CC=C1O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylresorcinol
Point de fusion 118°C to 122°C
Point d’ébullition 264°C
Point d’éclair 135°C (275°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2042177
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol.
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 98%