Learn More
Acide 2-(méthylsulfinyl)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459967 250 mg 250mg
15449967 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15459967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53209.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 850567-97-4 | C7H9BO3S | 184.02 g/mol
It is a useful intermediate in pharmaceutical intermediate. Boronic Acids are important chemical building blocks employed in cross coupling reactions. The ability of boronic acids to reversibly bind diol functional groups has been utilized for fluorescent detection of saccharides. The compound Bortezomib utilizes the boronic acid for its proteasome inhibitory effect.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire utile dans l’intermédiaire pharmaceutique. Les acides boroniques sont d’importants blocs de construction chimiques utilisés dans les réactions de couplage croisé. La capacité des acides boroniques à lier de façon réversible les groupes fonctionnels de diols a été utilisée pour la détection fluorescente des saccharides. Le composé Bortézomib utilise l’acide boronique pour son effet inhibiteur du protéasome.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 850567-97-4
Formule moléculaire C7H9BO3S
Poids moléculaire (g/mol) 184.02
Numéro MDL MFCD03095261
Clé InChI PHORKVSBWZGTEX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-methylsulfinyl phenylboronic acid, 2-methylsulfinyl phenyl boronic acid, 2-methylsulfinylphenyl boronic acid, 2-methylsulphinyl benzeneboronic acid, 2-methanesulfinylphenylboronic acid, 1-borono-2-methylsulphinyl benzene, 2-methylsulfinyl benzeneboronic acid, pubchem1874, acmc-209q0z
CID PubChem 2773529
Nom IUPAC Acide 2-méthylsulfinylphényl)boronique
SMILES CS(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylsulfinyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 118°C to 122°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 184.02
Pourcentage de pureté 97%