Learn More
Acide 2-(méthylsulfinyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11456260
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11456260 1 g 1g
11466260 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11456260 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27144.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19093-34-6
Formule moléculaire C8H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 184.21
Numéro MDL MFCD01936003
Clé InChI JVYFTEBQXOBPAB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-methylsulfinyl benzoic acid, 2-methylsulfinyl benzenecarboxylic acid, 2-methanesulfinylbenzoic acid, o-methylsulfinyl benzoic acid, benzoic acid, o-methylsulfinyl, benzoic acid, 2-methylsulfinyl, acmc-20aomr, 2-methanesulfinyl benzoic acid, o-carboxyphenyl methyl sulfoxide, methylsulfinylbenzenecarboxylicacid
CID PubChem 320058
Nom IUPAC Acide 2-méthylsulfinylbenzoïque
SMILES CS(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylsulfinyl)benzoic acid
Point de fusion 150°C to 160°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 184.21
Pourcentage de pureté 97%