Learn More
2-méthylsulfonyl-5-(tri-n-butylstannyl)pyrimidine, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15409235
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15409235 1 g 1g
15419235 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15409235 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51574.03
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122476-85-1
Formule moléculaire C17H32N2O2SSn
Poids moléculaire (g/mol) 447.225
Numéro MDL MFCD07787379
Clé InChI RRHTVQOGUAOHDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylsulfonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, 2-methanesulfonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, 2-methylsulphonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, tributyl-2-methylsulfonylpyrimidin-5-yl stannane, 2-methylsulfonyl-5-tri-n-butylstannyl pyrimidine
CID PubChem 2763272
Nom IUPAC tributyl-(2-méthylsulfonylpyrimidine-5-yl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=C(N=C1)S(=O)(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylsulfonyl-5-(tri-n-butylstannyl)pyrimidine
Quantité 1 g
Numéro UN UN2788
Poids de la formule 447.22
Pourcentage de pureté 96%