Learn More
2-(Méthylsulfonyl)-5-(trifluorométhyl)-1,3,4-thiadiazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Methylsulfonyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole |
| CAS | 27603-25-4 |
| Formule moléculaire | C4H3F3N2O2S2 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H3F3N2O2S2/c1-13(10,11)3-9-8-2(12-3)4(5,6)7/h1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1nnc(s1)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 2-méthylsulfonyl-5-(trifluorométhyl)-1,3,4-thiadiazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 232.2 |
| Poids de la formule | 231.9588 |