Learn More
Acide 2-(méthylsulfonyl)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15439187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15439187 1 g 1g
15449187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15439187 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52445.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 330804-03-0 | C7H9BO4S | 200.015 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 330804-03-0
Formule moléculaire C7H9BO4S
Poids moléculaire (g/mol) 200.015
Numéro MDL MFCD02179472
Clé InChI MSQFFCRGQPVQRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylsulfonyl phenylboronic acid, 2-methylsulfonyl phenyl boronic acid, 2-methylsulfonylphenyl boronic acid, 2-methanesulfonyl phenylboronic acid, 2-methylsulphonyl phenylboronic acid, 2-methanesulfonylphenylboronic acid, 2-methylsulphonyl benzeneboronic acid, 2-methylsulfonyl benzeneboronic acid, b-2-methylsulfonyl phenyl-boronic acid
CID PubChem 2773539
Nom IUPAC Acide (2-méthylsulfonylphényl)boronique
SMILES B(C1=CC=CC=C1S(=O)(=O)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylsulfonyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 78°C to 84°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 200.02
Pourcentage de pureté 98%