Learn More
Acide 2-(méthylsulfonyl)benzoïque, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11446690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446690 1 g 1g
11456690 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11446690 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51018.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33963-55-2
Formule moléculaire C8H8O4S
Poids moléculaire (g/mol) 200.208
Numéro MDL MFCD00216492
Clé InChI BZSXEZOLBIJVQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylsulfonyl benzoic acid, 2-methanesulfonylbenzoic acid, 2-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-methanesulfonyl benzoic acid, benzoic acid, 2-methylsulfonyl, 2-methylsulfonyl benzenecarboxylic acid, 2-methylsulphonyl benzoic acid, 2-mesylbenzoic acid, pubchem18527, methylsulfonylbenzoic acid
CID PubChem 284342
Nom IUPAC Acide2-méthylsulfonylbenzoïque
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylsulfonyl)benzoic acid
Point de fusion 136°C to 141°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 200.21
Pourcentage de pureté 98%