Learn More
2-(méthylsulfonyl)éthylamine chlorhydrate, TRC
Code produit 30476634
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30476634 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30476634 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3391081G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylsulfonyl)ethylamine Hydrochloride
CAS 104458-24-4
Formule moléculaire C3H9NO2S . HCl
Quantité 1 g
Synonyme 2-(Methylsulfonyl)-ethanamine Hydrochloride (9CI), 2-(Methylsulfonyl)ethan-1-amine Hydrochloride, 2-(Methylsulfonyl)ethanamine Monohydrochloride, 2-Aminoethyl Methyl Sulfone Hydrochloride, 2-Mesylethylamine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C3H9NO2S.ClH/c1-7(5,6)3-2-4;/h2-4H2,1H3;1H
SMILES Cl.CS(=O)(=O)CCN
Nom IUPAC 2-méthylsulfonyléthanamine ; Chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 159.64
Poids de la formule 159.0121