Learn More
2-(méthylsulfonyl)phénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15305048 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15305048 1 g 1g
15315048 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15305048 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 455750010
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 27489-33-4 | C7H8O3S | 172.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27489-33-4
Formule moléculaire C7H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 172.2
Clé InChI ZWTZHHHSRDUVRT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 598998
Nom IUPAC 2-méthylsulfonylphénol
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylsulfonyl)phenol
Point de fusion 88.0°C to 90.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4SO2CH3
Quantité 1 g
Synonyme 2-methylsulfonyl phenol, 2-methanesulfonylphenol, 2-methylsulfonyl benzenol, phenol, 2-methylsulfonyl, phenol,2-methylsulfonyl, phenol, o-methylsulfonyl, methylsulfonylphenol, methylsulfonylbenzenol, acmc-1cbus, 2-methanesulfonyl-phenol
Poids de la formule 172.2
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Methylsulfonyl)phenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.