Learn More
2-(Méthylsulfonyl) Phénothiazine, TRC
Code produit 30137837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137837 100 mg 100mg
30137109 1 g 1g
30009109 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137837 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM326625100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23503-68-6
Formule moléculaire C13 H11 N O2 S2
Poids moléculaire (g/mol) 277.36
Synonyme 10H-Phenothiazine, 2-(methylsulfonyl)-, Phenothiazine, 2-(methylsulfonyl)- (6CI,8CI)
Nom IUPAC 2-méthylsulfonyl-10H-phénothiazine
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylsulfonyl-10H-phenothiazine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H11NO2S2/c1-18(15,16)9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)17-13/h2-8,14H,1H3
Poids de la formule 277.0231