Learn More
Acide 2-(Méthylsulfonylamino)benzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15450038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450038 1 g 1g
15430556 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15450038 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53288.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 756520-78-2
Formule moléculaire C7H10BNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 215.03
Numéro MDL MFCD02179471
Clé InChI RPRMOEFOTPSWBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylsulfonamido phenyl boronic acid, 2-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 2-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 2-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 2-methanesulfonylamino phenylboronic acid, 2-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 2-methylsulphonylamino benzeneboronic acid, 2-methanesulfonamidophenylboronic acid, 2-methylsulfonylamino benzeneboronic acid, pubchem6370
CID PubChem 2773533
Nom IUPAC Acide [2-(méthanesulfonamido)phényl]boronique
SMILES B(C1=CC=CC=C1NS(=O)(=O)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylsulfonylamino)benzeneboronic acid
Point de fusion 116°C to 120°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 215.03
Pourcentage de pureté 95%