Learn More
Chlorhydrate de 2-méthylsulfonylaniline 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10118240 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10118240 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10118240 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424840025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylsulphonylaniline hydrochloride
Note relative au nom 95%
CAS 205985-95-1
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 139°C to 141°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H9NO2S
Formule linéaire SO2CH3C6H4NH2·HCl
Numéro MDL MFCD00216484
Quantité 2.5 g
Synonyme 2-methylsulfonylaniline hydrochloride, 2-methylsulfonyl aniline hydrochloride, 2-methanesulfonylaniline hydrochloride, 2-methylsulphonylaniline hydrochloride, 2-methylsulphonyl aniline hydrochloride, 2-methylsulfonyl aniline, hcl, 2-methanesulfonyl-phenylammonium chloride, 2-methylsulfonyl phenylamine hydrochloride
Informations sur la solubilité Solubility in water: slight
Clé InChI AUSRSVRJOXYXMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1N
Nom IUPAC 2-methylsulfonylaniline;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 171.21
CID PubChem 2735177
Poids de la formule 207.68
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylsulphonylaniline hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.