Learn More
2-méthyltétrahydrofurane-3-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10707115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10707115 1 g Flacon en verre ambré 1g
10482634 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10707115 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01113DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 3188-00-9
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.117
Numéro MDL MFCD00010423
Clé InChI FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyltetrahydrofuran-3-one, 2-methyl tetrahydro-3-furanone, 2-methyltetrahydro-3-furanone, 3 2h-furanone, dihydro-2-methyl, dihydro-2-methyl-3 2h-furanone, coffee furanone, dihydro-2-methyl-3-furanone, tetrahydro-2-methylfuran-3-one, 2-methyl-3-oxotetrahydrofuran, 2-methyl-3-ketotetrahydrofuran
CID PubChem 18522
Nom IUPAC 2-méthyloxolane-3-one
SMILES CC1C(=O)CCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyltetrahydrofuran-3-one
% min. CAS 97.0
Densité 1.045g/mL
Quantité 1 g
Conditionnement Flacon en verre ambré
Plage de pourcentage du dosage 97%
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 97%