Learn More
2-Methyltetrahydrofuran-3-one, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449926 25 g 25g
11439926 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449926 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20890.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3188-00-9 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3188-00-9
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.117
Numéro MDL MFCD00010423
Clé InChI FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyltetrahydrofuran-3-one, 2-methyl tetrahydro-3-furanone, 2-methyltetrahydro-3-furanone, 3 2h-furanone, dihydro-2-methyl, dihydro-2-methyl-3 2h-furanone, coffee furanone, dihydro-2-methyl-3-furanone, tetrahydro-2-methylfuran-3-one, 2-methyl-3-oxotetrahydrofuran, 2-methyl-3-ketotetrahydrofuran
CID PubChem 18522
Nom IUPAC 2-méthyloxolane-3-one
SMILES CC1C(=O)CCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyltetrahydrofuran-3-one
Densité 1.034
Quantité 25 g
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.429
Numéro UN UN1224
Beilstein 1341334
Point d’ébullition 138°C to 139°C
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté ≥98%