Learn More
2-méthyltétrahydrofurane, + de 99 %, extra sec sur tamis moléculaire, stabilisé, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10104243 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 L
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10104243 100 ml 100mL
10741354 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10104243 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 396631000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.90€
    88.20€ / 100mL
    Économisez 7.70€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 96-47-9 | C5H10O | 86.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-47-9
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Numéro MDL MFCD00005367
Clé InChI JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-méthyltétrahydrofurane, méthyltétrahydrofurane, tétrahydrosylvane, tétrahydro-2-méthylfurane, furane, tétrahydro-2-méthyle, furane, 2-méthyl-tétrahydro, 2-méthyl-tétrahydrofurane, 2-méthyl-tétrahydro-furane, méthyl tétrahydrofurane, methyl tetrahydrofuran
CID PubChem 7301
Nom IUPAC 2-méthyloxolane
SMILES CC1CCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-méthyltétrahydrofurane
Point de fusion -136,0°C
Note relative au nom Sur tamis moléculaires, stabilisés
% min. CAS 99.0
Couleur Incolore
% max. CAS 100.0
Densité 0.8600 g/ml
Quantité 100 ml
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4046 à 1.4066
Plage de pourcentage du dosage + de 99 %
Gravité spécifique 0.86
Viscosité 4 mPa.s (25°C)
Merck Index 15, 6198
Point d’ébullition 78.0°C à 80.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 150g/l (25°C)
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra sec sur tamis moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.