Learn More
2-méthyltétrahydrofurane, 99+ %, pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10387820 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour en acier
Tambour métallique
Conditionnement:
100g
10kg
1kg
2.50kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10387820 100 g Flacon en verre 100g
10082050 500 g Flacon en verre 500g
10713324 1 kg Flacon en verre 1kg
10328493 2.5 kg Tambour en acier 2.50kg
11381112 10 kg Tambour métallique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10387820 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 168361000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.10€
    38.65€ / 100g
    Économisez 5.45€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 96-47-9 | C5H10O | 86.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-47-9
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Clé InChI JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
CID PubChem 7301
Nom IUPAC 2-méthyloxolane
SMILES CC1CCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyltetrahydrofuran
Point de fusion -136.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8600g/mL
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4046 to 1.4066
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Gravité spécifique 0.86
Viscosité 4 mPa.s (25°C)
Beilstein 17,12
Merck Index 15,6198
Point d’ébullition 78.0°C to 80.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 150g/l (25°C)
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Nom du produit
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.