Learn More
2-méthyltétrahydrofurane, pour la réaction de Grignard, anhydre, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10228713 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10228713 1 L Flacon en verre 1L
10452785 250 mL Flacon en verre 250mL
11340886 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11632699 10 L Tambour métallique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10228713 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 392380010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00€
    160.65€ / 1L
    Économisez 33.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
2-méthyltétrahydrofurane, pour la réaction de Grignard, anhydre, stabilisé, ACROS Organics, quantité :10 L, Emballage :Tambour métallique, point d’ébullition :78,0°C à 80,0°C, CAS :96-47-9, incolore, qualité :Pour la réaction de Grignard, point de fusion :-136,0°C, formule moléculaire :C5H10O, poids moléculaire :86,13
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-47-9
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Clé InChI JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
CID PubChem 7301
Nom IUPAC 2-méthyloxolane
SMILES CC1CCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyltetrahydrofuran
Point de fusion -136.0°C
Note relative au nom Stabilized; For Grignard reaction
Couleur Incolore
Densité 0.8600g/mL
Quantité 1 L
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4046 to 1.4066
Gravité spécifique 0.86
Viscosité 4 mPa.s (25°C)
Merck Index 15,6198
Point d’ébullition 78.0°C to 80.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 150g/l (25°C)
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyltetrahydrofuran