Learn More
2-méthyltétrahydrofurane, ReagentPlus™, ≥99,5 %, Solstice
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyltetrahydrofuran |
| Point de fusion | <-20 °C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0,86g/mL à 25 °C |
| Quantité | 4 x 4 L |
| Point d’éclair | −10 °C (14 °F) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | n20/D 1.406(litt.) |
| Numéro UN | UN2536 |
| Beilstein | 102448 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Methyltetrahydrofuran
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.