Learn More
2-méthyltétrahydrofurane, ReagentPlus™, ≥99,5 %, Solstice
Code produit 15698310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
4 L
20 L
4 x 4 L
Conditionnement:
Boîte en acier inoxydable
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
20L
4 pièces
4L
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15698310 4 L Flacon en verre 4L
15601490 100 mL Flacon en verre 100mL
15641490 500 mL Flacon en verre 500mL
15611490 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15631490 4 x 4 L Flacon en verre 4 pièces
15621490 20 L Boîte en acier inoxydable 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15698310 Fournisseur Fluka Code fournisseur 1558104L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.00€
    285.28€ / 4L
    Économisez 60.72€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Qualité réactif, contient 150 à 400 ppm de BHT comme stabilisateur,≥99,5 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-47-9
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.134
Numéro MDL MFCD00005367
Clé InChI JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
CID PubChem 7301
Nom IUPAC 2-méthyloxolane
SMILES CC1CCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyltetrahydrofuran
Point de fusion <-20 °C
Couleur Incolore
Densité 0,86g/mL à 25 °C
Quantité 4 L
Point d’éclair −10 °C (14 °F)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction n20/D 1.406(litt.)
Numéro UN UN2536
Beilstein 102448
Point d’ébullition 78 °C à 80 °C
Poids de la formule 86,13g/mol
Pourcentage de pureté ≥ 99,5 %
Qualité ReagentPlus
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.