Learn More
2-Méthyltétrahydrofurane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyltetrahydrofuran |
| CAS | 96-47-9 |
| Formule moléculaire | C5H10O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | (±)-2-Methyltetrahydrofuran, MTHF, NSC 2115, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosylvan, 2-Me-THF |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCCO1 |
| Nom IUPAC | 2-méthyloxolane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 86.13 |
| Poids de la formule | 86.0732 |