Learn More
2-méthylthiazolidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11475097 5 g 5g
11485097 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11475097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22537.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 24050-16-6 | C4H9NS | 103.183 g/mol
2-Methylthiazolidine is used as sources of low molecular-weight thiol compounds both in EATC and mouse liver homogenate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-méthylthiazolidine est utilisée comme source de composés thiol de faible poids moléculaire dans l’homogénat de foie de souris et d’EATC.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24050-16-6
Formule moléculaire C4H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 103.183
Numéro MDL MFCD00053110
Clé InChI DQMLFUMEBNHPPB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 32196
Nom IUPAC 2-méthyl-1,3-thiazolidine
SMILES CC1NCCS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylthiazolidine
Point d’ébullition 76°C to 78°C (36 mmHg)
Point d’éclair 35°C (95°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Synonyme 2-methylthiazolidine, thiazolidine, 2-methyl, methyl-2 thiazolidine, methyl-2 thiazolidine french, 2-methyltetrahydrothiazole, acmc-20anpm, thiazolidine,2-methyl, 4-27-00-00661 beilstein handbook reference, +/--2-methylthiazolidine, #
Poids de la formule 103.18
Pourcentage de pureté 99%