Learn More
2-Méthylthiazolide, TRC
Code produit 30481905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481905 100 mg 100mg
30470068 500 mg 500mg
30474090 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30481905 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM336385100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24050-16-6
Formule moléculaire C4H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 103.19
Nom IUPAC 2-méthyl-1,3-thiazolidine
SMILES CC1NCCS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylthiazolidine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H9NS/c1-4-5-2-3-6-4/h4-5H,2-3H2,1H3
Poids de la formule 103.0456