Learn More
2-(méthylthio)-1,3-benzothiazol-6-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10101082
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10101082 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10792493 1 g Flacon en verre ambré 1g
10347114 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10101082 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM06901CB
 Article restreint
Expédition estimée: 22-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 25706-29-0
Formule moléculaire C8H8N2S2
Poids moléculaire (g/mol) 196.29
Numéro MDL MFCD00086478
Clé InChI GYCJZSAIEMSFAV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 274151
Nom IUPAC 2-méthylsulfanyl-1,3-benzothiazol-6-amine
SMILES CSC1=NC2=CC=C(N)C=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylthio)-1, 3-benzothiazol-6-amine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 2-methylthio-1,3-benzothiazol-6-amine, 2-methylsulfanyl-1,3-benzothiazol-6-amine, 2-methylthio benzo d thiazol-6-amine, 6-benzothiazolamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl-benzothiazol-6-ylamine, 6-benzothiazolamine,2-methylthio, 6-amino-2-methylthio benzothiazole, 2-methylthiobenzothiazole-6-ylamine, enamine_005325, 6-amino-2-methylthio-1,3-benzothiazole
Poids de la formule 196.3
Pourcentage de pureté 97%