Learn More
Bromhydrate de 2-(méthylthio)-4,5-dihydro-1H-imidazole, Thermo Scientific™
Code produit 10523032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10523032 1 g Flacon en verre ambré 1g
10622253 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10523032 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur DP01481DA
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 40241-78-9
Formule moléculaire C4H9BrN2S
Poids moléculaire (g/mol) 197.094
Numéro MDL MFCD01570110
Clé InChI UPISCLUJZRQPPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylthio-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 4,5-dihydro-2-methylthio-1h-imidazole monohydrobromide, 2-methylsulfanyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 2-methylthio-2-imidazoline, bromide, 1h-imidazole,4,5-dihydro-2-methylthio-, hydrobromide 1:1
CID PubChem 2777335
Nom IUPAC 2-méthylsulfanyl-4,5-dihydro-1H-imidazole ; bromhydrate
SMILES CSC1=NCCN1.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylthio)-4, 5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 197.1
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique