Learn More
Bromhydrate de 2-(méthylthio)-4,5-dihydro-1H-imidazole, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-(Methylthio)-4, 5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide |
| % min. CAS | 80.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 197.1 |
| Pourcentage de pureté | Tech. |
| Qualité | Technique |