Learn More
2-(Méthylthio)-4,6-pyrimidinediol, TRC
Code produit 30472180
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30472180 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472180 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM330770250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylthio)-4,6-pyrimidinediol
CAS 1979-98-2
Formule moléculaire C5 H6 N2 O2 S
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H6N2O2S/c1-10-5-6-3(8)2-4(9)7-5/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
SMILES CSc1nc(O)cc(O)n1
Nom IUPAC 2-méthylsulfanylpyrimidine-4,6-diol
Poids moléculaire (g/mol) 158.18
Poids de la formule 158.015