Learn More
2-(Méthylthio)-4,6-pyrimidinediol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Methylthio)-4,6-pyrimidinediol |
| CAS | 1979-98-2 |
| Formule moléculaire | C5 H6 N2 O2 S |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6N2O2S/c1-10-5-6-3(8)2-4(9)7-5/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9) |
| SMILES | CSc1nc(O)cc(O)n1 |
| Nom IUPAC | 2-méthylsulfanylpyrimidine-4,6-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 158.18 |
| Poids de la formule | 158.015 |