Learn More
2-(Méthylthio)-4,6-pyrimidinediol, TRC
Code produit 30484147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30484147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30484147 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3307705G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylthio)-4,6-pyrimidinediol
CAS 1979-98-2
Formule moléculaire C5 H6 N2 O2 S
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H6N2O2S/c1-10-5-6-3(8)2-4(9)7-5/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
SMILES CSc1nc(O)cc(O)n1
Nom IUPAC 2-méthylsulfanylpyrimidine-4,6-diol
Poids moléculaire (g/mol) 158.18
Poids de la formule 158.015