Learn More
2-(méthylthio)aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10623805 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10623805 5 g Flacon en verre 5g
10180744 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10623805 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127110050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2987-53-3 | C7H9NS | 139.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2987-53-3
Formule moléculaire C7H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 139.22
Numéro MDL MFCD00007708
Clé InChI WBRPQQSADOCKCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylthio aniline, 2-aminothioanisole, 2-methylsulfanyl aniline, 2-methylmercaptoaniline, 2-methylmercapto aniline, o-thioanisidine, o-aminothioanisole, 2-amino thioanisole, benzenamine, 2-methylthio, o-methylthio aniline
CID PubChem 76337
Nom IUPAC 2-méthylsulfanylaniline
SMILES CSC1=CC=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylthio)aniline
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à beige
Densité 1.1110g/mL
Point d’ébullition 234.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SC6H4NH2
Indice de réfraction 1.6230 to 1.6250 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Beilstein 13, 399
Gravité spécifique 1.111
Poids de la formule 139.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Methylthio)aniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .