Learn More
Acide 2-(méthylthio)benzèneboronique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398426 1 g 1g
11308436 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398426 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17456.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 168618-42-6 | C7H9BO2S | 168.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 168618-42-6
Formule moléculaire C7H9BO2S
Poids moléculaire (g/mol) 168.02
Numéro MDL MFCD01318165
Clé InChI QXBWTYBCNFKURT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylthio phenylboronic acid, 2-methylthiophenylboronic acid, 2-methylthio phenyl boronic acid, 2-methylthio benzeneboronic acid, 2-thioanisoleboronic acid, 2-methylsulfanylphenyl boronic acid, 2-methylsulfanyl phenylboronic acid, 2-methylsulfanyl phenyl boranediol, 2-methylsulfanyl phenyl boronic acid, o-methylthio phenylboronic acid
CID PubChem 2773543
Nom IUPAC Acide boronique(2-méthylsulfanylphényl)
SMILES CSC1=CC=CC=C1B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylthio)benzeneboronic acid
Point de fusion ∼160°C
Quantité 1 g
Beilstein 8309529
Poids de la formule 168.02
Pourcentage de pureté ≥98%