Learn More
Acide 2-(Methylthio)benzoïque 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458553 25 g 25g
11444203 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11458553 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10379.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3724-10-5 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
2-(Methylthio)benzoic acid is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-(Methylthio)benzoïque est utilisé comme une matière première importante et intermédiaire pour la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases, les amines. Stocker dans un endroit frais et sec. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3724-10-5
Numéro MDL MFCD00029934
Spécification
Nom chimique ou matériau 2- (Methylthio)benzoic acid
Point de fusion 166°C to 168°C
Formule moléculaire C8H8O2S
Quantité 25 g
Synonyme 2-methylthio benzoic acid, benzoic acid, 2-methylthio, o-methylthio benzoic acid, benzoic acid, o-methylthio, 2-methylsulfanyl benzoic acid, 2-methylmercaptobenzoic acid, 2-carboxyphenyl methyl sulfide, acide methyl-s-2-benzoique, 2-methylmercapto benzoic acid, acide methyl-s-2-benzoique french
Informations sur la solubilité Soluble in Methanol.
Clé InChI LWJQGKJCZOGGPJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=CC=CC=C1C(=O)O
Nom IUPAC acide 2-méthylsulfanylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 168.21
CID PubChem 19498
Poids de la formule 168.21
Pourcentage de pureté ≥98%