Learn More
2-(méthylthio)benzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11357026 1 g 1g
11367026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357026 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06870.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6609-54-7 | C8H7NS | 149.211 g/mol
2-(Methylthio)benzonitrile is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-(méthylthio)benzonitrile est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6609-54-7
Formule moléculaire C8H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 149.211
Numéro MDL MFCD00015557
Clé InChI PXZSANDJGNKIIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylthio benzonitrile, 2-methylsulfanyl benzonitrile, 2-cyanophenyl methyl sulfide, 2-methylmercapto benzonitrile, methylthio benzonitrile, 2-methylthiobenzenecarbonitrile, benzonitrile,2-methylthio, 2-methylsulfanyl benzenecarbonitrile
CID PubChem 138781
Nom IUPAC 2-méthylsulfanylbenzonitrile
SMILES CSC1=CC=CC=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylthio)benzonitrile
Point de fusion 33°C to 38°C
Point d’ébullition 116°C to 117°C (5 mmHg)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2207135
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 149.22
Pourcentage de pureté 98%