Learn More
2-(méthylthio)benzylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-(Methylthio)benzylamine |
| % min. CAS | 95.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule linéaire | CH3SC6H4CH2NH2 |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 153.25 |
| Pourcentage de pureté | 95% |