Learn More
2-(méthylthio)éthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10511282 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10511282 5 mL Flacon en verre -
10328110 25 mL Flacon en verre 25mL
10761535 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10511282 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 210100050
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 5271-38-5 | C3H8OS | 92.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5271-38-5
Formule moléculaire C3H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 92.16
Numéro MDL MFCD00002908
Clé InChI WBBPRCNXBQTYLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylthio ethanol, methylthioethanol, ethanol, 2-methylthio, 2-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylmercaptoethanol, 2-methylsulfanyl ethanol, 2-methylsulfanyl-ethanol, beta-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylthioethanol
CID PubChem 78925
ChEBI CHEBI:63861
Nom IUPAC 2-(methylsulfanyl)ethan-1-ol
SMILES CSCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylthio)ethanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 169°C to 171°C
Point d’éclair 70°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4934 to 1.4954
Quantité 5 mL
Beilstein 01, II, 524
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 92.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Methylthio)ethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.