Learn More
2-(méthylthio)éthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397445 100 g 100g
11377445 5 g 5g
11387445 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11397445 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05442.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5271-38-5 | C3H8OS | 92.16 g/mol
2-(Methylthio)ethanol is used as an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-(Methylthio)éthanol est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Ne pas conserver avec des acides. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5271-38-5
Formule moléculaire C3H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 92.16
Numéro MDL MFCD00002908
Clé InChI WBBPRCNXBQTYLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylthio ethanol, methylthioethanol, ethanol, 2-methylthio, 2-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylmercaptoethanol, 2-methylsulfanyl ethanol, 2-methylsulfanyl-ethanol, beta-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylthioethanol
CID PubChem 78925
ChEBI CHEBI:63861
Nom IUPAC 2-(methylsulfanyl)ethan-1-ol
SMILES CSCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylthio)ethanol
Densité 1.06
Point d’ébullition 169°C to 171°C
Point d’éclair 70°C (158°F)
Odeur Stench
Formule linéaire CH3S(CH2)2OH
Indice de réfraction 1.4944
Quantité 100 g
Numéro UN UN3334
Beilstein 1731081
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 92.16
Pourcentage de pureté 99%