Learn More
2-(méthylthio)éthylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11460008 1 g 1g
11470008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460008 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22941.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 18542-42-2 | C3H9NS | 91.172 g/mol
2-(Methylthio)ethylamine is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-(méthylthio)éthylamine est un intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri de l’air, des agents oxydants et du dioxyde de carbone. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18542-42-2
Formule moléculaire C3H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 91.172
Numéro MDL MFCD00014825
Clé InChI CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylthio ethylamine, 2-methylthio ethanamine, 2-aminoethyl methyl sulfide, 2-methylsulfanyl ethanamine, ethanamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl ethan-1-amine, 2-methylthio ethyl amine, ethylamine, 2-methylthio, s-methylcysteamine
CID PubChem 87697
Nom IUPAC 2-méthylsulfanyléthanamine
SMILES CSCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylthio)ethylamine
Densité 0.974
Point d’ébullition 146°C to 148°C
Point d’éclair 36°C (96°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire CH3S(CH2)2NH2
Indice de réfraction 1.4965
Quantité 1 g
Numéro UN UN2734
Beilstein 1731099
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 91.18
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Methylthio)ethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: [2-(Methylthio)ethyl]amine