Learn More
2-(méthylthio)éthylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470008 5 g 5g
11460008 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470008 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22941.06
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 18542-42-2 | C3H9NS | 91.172 g/mol
2-(Methylthio)ethylamine is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-(méthylthio)éthylamine est un intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri de l’air, des agents oxydants et du dioxyde de carbone. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18542-42-2
Formule moléculaire C3H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 91.172
Numéro MDL MFCD00014825
Clé InChI CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylthio ethylamine, 2-methylthio ethanamine, 2-aminoethyl methyl sulfide, 2-methylsulfanyl ethanamine, ethanamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl ethan-1-amine, 2-methylthio ethyl amine, ethylamine, 2-methylthio, s-methylcysteamine
CID PubChem 87697
Nom IUPAC 2-méthylsulfanyléthanamine
SMILES CSCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylthio)ethylamine
Densité 0.974
Point d’ébullition 146°C to 148°C
Point d’éclair 36°C (96°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire CH3S(CH2)2NH2
Indice de réfraction 1.4965
Quantité 5 g
Numéro UN UN2734
Beilstein 1731099
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 91.18
Pourcentage de pureté 95%