Learn More
2-(méthylthio)éthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10259043 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10259043 5 g Flacon en verre 5g
10106713 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10259043 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 391360050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 18542-42-2 | C3H9NS | 91.172 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18542-42-2
Numéro MDL MFCD00014825
Clé InChI CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylthio ethylamine, 2-methylthio ethanamine, 2-aminoethyl methyl sulfide, 2-methylsulfanyl ethanamine, ethanamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl ethan-1-amine, 2-methylthio ethyl amine, ethylamine, 2-methylthio, s-methylcysteamine
CID PubChem 87697
Nom IUPAC 2-méthylsulfanyléthanamine
SMILES CSCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylthio)ethylamine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à marron
Densité 0.9740g/mL
Point d’ébullition 148.0°C
Point d’éclair 36°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H9NS
Formule linéaire CH3S(CH2)2NH2
Indice de réfraction 1.4950 to 1.4970
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.974
Poids moléculaire (g/mol) 91.172
Poids de la formule 91.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Methylthio)ethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.