Learn More
2-(méthylthio)éthylamine, Thermo Scientific™
Code produit 10511872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10511872 1 g Flacon en verre ambré 1g
10486652 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10511872 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD06838DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 18542-42-2
Formule moléculaire C3H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 91.172
Numéro MDL MFCD00014825
Clé InChI CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylthio ethylamine, 2-methylthio ethanamine, 2-aminoethyl methyl sulfide, 2-methylsulfanyl ethanamine, ethanamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl ethan-1-amine, 2-methylthio ethyl amine, ethylamine, 2-methylthio, s-methylcysteamine
CID PubChem 87697
Nom IUPAC 2-méthylsulfanyléthanamine
SMILES CSCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylthio)ethylamine
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Densité 0.974g/mL
Plage de pourcentage du dosage 95%+
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CH3S(CH2)2NH2
Quantité 1 g
Poids de la formule 91.18
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique