Learn More
2-(Méthylthio)naphthalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-(Methylthio)naphthalene is used to produce 1-chloro-2-methylsulfanylnaphthalene. This reaction will need reagent CuCl2-Al2O3, and the menstruum benzene
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2-(méthylthio)naphtalène est utilisé pour produire du 1-chloro-2-méthylsulfanylnaphtalène. Le réactif CuCl2-Al2O3 et le benzène menstruum sont nécessaires à cette réaction.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Methylthio)naphthalene |
| Point de fusion | 62°C to 63°C |
| Odeur | Stench |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1859409 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water |
| Poids de la formule | 174.27 |
| Pourcentage de pureté | 98% |