Learn More
2-(Methylthio)oxazolo[5,4-c]pyridine, Thermo Scientific™
Code produit 15437907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437907 250 mg 250mg
11436690 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15437907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51017.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 169205-96-3
Formule moléculaire C7H6N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 166.20
Numéro MDL MFCD08447111
Clé InChI DEGNWJBCNBPOPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylthio oxazolo 5,4-c pyridine, 2-methylsulfanyl-oxazolo 5,4-c pyridine, acmc-1bzgj, 2-methylsulfanyloxazolo 5,4-c pyridine, 2-methylsulfanyl 1,3 oxazolo 5,4-c pyridine, 2-methylsulfanyl pyrido 4,3-d 1,3 oxazole, 2-methylsulfanyl-1,3 oxazolo 5,4-c pyridine
CID PubChem 10241148
Nom IUPAC 2-méthylesulfanyle-[1,3]oxazolo[5,4-c]pyridine
SMILES CSC1=NC2=CC=NC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylthio)oxazolo[5,4-c]pyridine
Point de fusion 79°C to 81°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 166.2