Learn More
2-(Méthylthio)phénol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338245 25 g 25g
11318245 1 g 1g
11328245 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11338245 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10128.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1073-29-6 | C7H8OS | 140.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073-29-6
Formule moléculaire C7H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 140.20
Numéro MDL MFCD00002211
Clé InChI SOOARYARZPXNAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylthio phenol, 2-hydroxythioanisole, 2-methylsulfanyl phenol, 2-hydroxy thioanisole, phenol, 2-methylthio, o-hydroxythioanisole, o-methylthio phenol, phenol, o-methylthio, 2-methylmercaptophenol, 2-methylmercapto phenol
CID PubChem 61261
Nom IUPAC 2-méthylsulfanylphénol
SMILES CSC1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylthio)phenol
Densité 1.16
Point d’ébullition 104°C to 106°C (22 mmHg)
Point d’éclair >100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.593
Quantité 25 g
Beilstein 1859745
Poids de la formule 140.21
Pourcentage de pureté ≥97%