Learn More
Acide 2-(méthylthio)phénylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10004587 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10004587 1 g Flacon en verre 1g
10768278 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10004587 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 393780010
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 168618-42-6
Formule moléculaire C7H9BO2S
Poids moléculaire (g/mol) 168.02
Numéro MDL MFCD01318165
Clé InChI QXBWTYBCNFKURT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylthio phenylboronic acid, 2-methylthiophenylboronic acid, 2-methylthio phenyl boronic acid, 2-methylthio benzeneboronic acid, 2-thioanisoleboronic acid, 2-methylsulfanylphenyl boronic acid, 2-methylsulfanyl phenylboronic acid, 2-methylsulfanyl phenyl boranediol, 2-methylsulfanyl phenyl boronic acid, o-methylthio phenylboronic acid
CID PubChem 2773543
SMILES CSC1=CC=CC=C1B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylthio)phenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 84.0°C to 86.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SC6H4B(OH)2
Quantité 1 g
Nom IUPAC Acide boronique(2-méthylsulfanylphényl)
Poids de la formule 168.02
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Methylthio)phenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement