Learn More
2-(méthylthio)thiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459323 1 g -
11469323 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459323 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11763.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5780-36-9 | C5H6S2 | 130.223 g/mol
2-(Methylthio)thiophene is used as an intermediate in synthetic chemistry. It is also used in the preparation of 2-thiocyanato-thiophene by reaction with cyanogen iodide using sodium methylmercatide as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-(Méthylthio)thiophène est utilisé comme intermédiaire en chimie synthétique. Il est également utilisé dans la préparation du 2-thiocyanato-thiophène par réaction avec l’iodure de cyanogène en utilisant le méthylmercatide de sodium comme réactif.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5780-36-9
Formule moléculaire C5H6S2
Poids moléculaire (g/mol) 130.223
Numéro MDL MFCD00052382
Clé InChI ZLSMPEVZXWDWEK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 79844
Nom IUPAC 2-méthylsulfanylthiophène
SMILES CSC1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2- (Methylthio)thiophene
Point d’ébullition 82°C to 84°C (15 mmHg)
Odeur Stench
Quantité 1 g
Numéro UN UN3334
Beilstein 106272
Synonyme 2-methylthio thiophene, thiophene, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl thiophene, 2-methylthiothiophene, 2-mehtylthio thiophene, thiophene,2-methylthio, acmc-20aomi, 2-methylthio-thiophene, 2-methylmercaptothiophene, 2-methylsulfanyl thiophene #
Poids de la formule 130.23
Pourcentage de pureté 97%