Learn More
2-Méthyltryptamine-d7, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyltryptamine-d7 |
| CAS | 1794753-05-1 |
| Formule moléculaire | C11H7D7N2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 2-Methyl-1H-indole-3-ethanamine-d7, 3-(2-Aminoethyl)-2-methyl-indole-d7 |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14N2/c1-8-9(6-7-12)10-4-2-3-5-11(10)13-8/h2-5,13H,6-7,12H2,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(CCN)c([nH]c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | 2-[4,5,6,7-tétradéutério-2-(tridéutériométhyl)-1H-indol-3-yl]éthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 181.29 |
| Poids de la formule | 181.1596 |