Learn More
2-Méthylvaléraldéhyde (> 90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methylvaleraldehyde |
| CAS | 123-15-9 |
| Formule moléculaire | C6H12O |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 2-Methylpentanal (ACI), Valeraldehyde, 2-methyl- (6CI, 7CI, 8CI), (±)-2-Methylpentanal, 2-Formylpentane, 2-Methylvaleraldehyde, 2-Methylvaleric aldehyde, NSC 49351, α-Methylpentanal, α-Methylvaleraldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O/c1-3-4-6(2)5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC(C)C=O |
| Nom IUPAC | 2-méthylpentanal |
| Poids moléculaire (g/mol) | 100.16 |
| Poids de la formule | 100.0888 |